Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TUB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11536R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11536R-A555
Anti-TUB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
In contrast to the rapid early-onset weight gain seen in ob/ob mice (1-3), mutations in the tub gene lead to obesity gradually and strongly resemble late-onset obesity as seen in the human population (4). In addition to excessive deposition of adipose tissue, mice with the tub phenotype also suffer retinal degeneration and neurosensory hearing loss (4-6). The tripartite character of tubby phenotype is strikingly similar to human obesity syndromes such as Alstr鰉 (5) and Bardet-Biedl (6). A candidate for the tub gene has been described (4). A G芓 transversion in this candidate gene eliminates a donor splice site in the 3' coding region resulting in a larger transcript containing an unspliced intron (4). A second prematurely truncated mRNA transcript with the unspliced intron was found to be expressed in the brains of tubby mice at a 2-3 fold higher rate as compared to B6 mice (4). It has been postulated that the phenotypic features of tubby mice can be attributed to cellular apoptosis triggered by the expression of a mutated tub gene (4).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TUB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité