Anti-PC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11533R-CY7EA 842 EUR InStock
BOSSBS-11533R-CY7
Anti-PC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Involved in the processing of hormone and other protein precursors at sites comprised of pairs of basic amino acid residues. Responsible for the release of glucagon from proglucagon in pancreatic A cells.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: PC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité