Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AKR7A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11706R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11706R-A555
Anti-AKR7A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The aldo-keto reductase 7 (AKR7) family includes AKR7A2, AKR7A3 and AKR7A4 in human, AKR7A5 in mouse and AKR7A2 in rat, all of which function in the metabolism of aflatoxin B(1) and other dicarbonyl-containing compounds. More specifically, AKR7A proteins are involved in the metabolism of compounds with ketone groups on adjacent carbon atoms in a broad range of tissues, notably the liver. The human AKR7A2 gene maps to human chromosome 1p35-36, a region frequently deleted in sporadic colorectal cancer. The functional significance of this correlation lies in the constitutive expression of AKR7A2 in human liver to eliminate aflatoxin (an environmental carcinogen), thus acting as an endogenous chemo-preventative agent.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SSA reductase/AKR7A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité