Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APPBP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11639R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11639R-CY5
Anti-APPBP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
APPBP2 is a hydrophilic, microtubule binding protein that functions in the trafficking of Beta-Amyloid precursor protein. It is expressed in a variety of cell types and localizes to the cytoplasm. APPBP2 shares homology with kinesin light chain. It consists of a coiled-coil domain, PKC phosphorylation sites, four imperfect C-terminal tandem repeats, eight tetratricopeptide repeats and N- and C-terminal globular structures. APPBP2 recognizes and binds to the basolateral sorting sequence (BaSS) present in the cytoplasmic domain of the Beta-Amyloid precursor protein. In addition, APPBP2 interacts with the androgen receptor and suppresses androgen signaling.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: APPBP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité