Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLSTN1/Calsyntenin 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11644R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11644R-CY7
Anti-CLSTN1/Calsyntenin 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Members of the calsyntenin protein family are localized to the post-synaptic membrane of exicitatory central nervous system (CNS) synapses. Calsyntenin-1, also known as CSTN1, PIK3CD, Alzheimer-related cadherin-like protein, non-classical cadherin XB31alpha, KIAA0911, ALC-ALPHA, alcalpha1, alcalpha2 or FLJ32258, is a 981 amino acid single-pass type I membrane protein that localizes to the membrane of endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, cell projections and postsynaptic cells. Expressed in brain, calsyntenin-1 is also found at lower levels in placenta, skeletal muscle, heart and kidney. Calsyntenin-1 binds synaptic Ca2+ with its cytoplasmic domain and plays a role in extracellular proteolysis. Calsyntenin-1 is also known to form a complex with X11 Beta and APP to suppress the metabolic cleavage of APP, and docks vesicular cargo to KLC1. Calsyntenin-1 may be related to the development or progression of Alzheimer’s disease, and two calsyntenin-1 isoforms are produced as a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CLSTN1/Calsyntenin 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité