Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-p16 ARC/ARPC5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11652R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11652R-CY7
Anti-p16 ARC/ARPC5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
This gene encodes one of seven subunits of the human Arp2/3 protein complex. The Arp2/3 protein complex has been implicated in the control of actin polymerization in cells and has been conserved through evolution. The exact role of the protein encoded by this gene, the p16 subunit, has yet to be determined. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been observed for this gene

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: p16 ARC/ARPC5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité