Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SHBG Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1175R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-1175R-FITC
Anti-SHBG Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Functions as an androgen transport protein, but may also be involved in receptor mediated processes. Each dimer binds one molecule of steroid. Specific for 5-alpha-dihydrotestosterone, testosterone, and 17-beta-estradiol. Regulates the plasma metabolic clearance rate of steroid hormones by controlling their plasma concentration.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SHBG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité