Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TTBK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11771R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11771R-A350
Anti-TTBK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
SCA11 is a 1,244 amino acid protein that belongs to the protein kinase superfamily and the CK1 Ser/Thr protein kinase family. The SCA11 gene, comprising of 16 exons, produces a 5.6-kb transcript in which the longest open reading frame is 3,732 nucleotides. Defects in the SCA11 protein are the cause of the disorder spinocerebellar ataxia type 11 (SCA11). Spinocerebellar ataxia is a clinically and genetically heterogeneous group of cerebellar disorders. Patients show progressive incoordination of gait and often poor coordination of hands, speech and eye movements, due to degeneration of the cerebellum with variable involvement of the brainstem and spinal cord. The SCA11 disorder is an autosomal dominant cerebellar ataxia (ADCA). It is a relatively benign, late-onset, slowly progressive neurologic disorder. The SCA11 protein has also been implicated in Alzheimer disease and in tangle formation. Existing as three alternatively spliced isoforms, the SCA11 gene is conserved in chimpanzee, dog, cow, mouse, rat, chicken and zebrafish, and maps to human chromosome 15q15.2.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TTBK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité