Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SETDB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11670R-CY5EA 842 EUR InStock
BOSSBS-11670R-CY5
Anti-SETDB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
ESET is a nuclear protein belonging to the histone-lysine methyltransferase family and to the Suvar3-9 subfamily. It is a highly conserved protein of 150 amino acids that has been implicated in chromatin structure modulation. ESET is excluded from cell nucleoli and areas of condensed chromatin and can associate with the nonpericentromeric regions of chromatin. The gene encoding for this protein, SETDB1, maps to chromosome 1q21. ESET is a histone methyltransferase, methylating Lys-9 of histone H3 and mutations within the SETDB1 gene abolishes its methyltransferase activity. This methylation acts as a tag for epigenetic transcriptional repression by rounding up HP1 proteins to methylated histones. ESET is widely expressed with highest levels found in testis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SETDB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité