Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TG6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11773R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11773R-A488
Anti-TG6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Terminally differentiating mammalian epidermal cells acquire an insoluble, 10 to 20 nm thick protein deposit on the intracellular surface of the plasma membrane, known as the cross-linked cell envelope (CE). The CE is a component of the epidermis that is generated through the formation of disulfide bonds and gamma-glutamyl-lysine isodipeptide bonds, which are formed by the action of transglutaminases (TGases). TGases are Ca2+-dependent enzymes, which catalyze the formation of isopeptide bonds by transferring an amine to a glutaminyl residue, thereby cross-linking glutamine residues and lysine residues in substrate proteins. TGases influence numerous biological processes, including blood coagulation, epidermal differentiation, seminal fluid coagulation, fertilization, cell differentiation and apoptosis. TGase6 (transglutaminase 6), also known as TGM6, TGY or TGM3L, is a 706 amino acid protein that catalyzes the cross-linking of proteins and the conjugation of proteins to polyamines. As a result of alternative splicing, two TGase6 isoforms exist.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TGase6/Transglutaminase 6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité