Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SNCA + SNCB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11787R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11787R-CY3
Anti-SNCA + SNCB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Synucleins are small soluble proteins expressed primarily in neural tissues and in certain tumors. The family includes 3 known proteins, alpha synuclein, beta synuclein and gamma synuclein. All synucleins have in common a highly conserved alpha helical lipid binding motif with similarity to the class A2 lipid binding domains of the exchangeable apolipoproteins. The alpha and beta synuclein proteins are found primarily in brain tissue, where they are seen mainly in pre synaptic terminals. Alpha synuclein is believed to be a major component of Lewy bodies in Parkinson’s disease. Mutations in alpha synuclein are associated with rare familial cases of early onset Parkinson’s disease, Alzheimer’s disease and several other neurodegenerative illnesses.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SNCA + SNCB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité