Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ENSA Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11793R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-11793R-FITC
Anti-ENSA Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Sulfonylureas are a class of drugs commonly used in the management of noninsulin-dependent diabetes mellitus. ENSA/ARPP-19, also known as ARPP-19e, is a 121 amino acid protein that localizes to the cytoplasm and belongs to the endosulfine family. ENSA/ARPP-19 is an endogenous regulator of the β-cell K(ATP) channels and reduces K(ATP) channel currents by inhibiting sulfonylurea from binding to the receptor thereby stimulating insulin secretion by pancreatic β cells. It is suggested that ENSA/ARPP-19 expression is decreased in brains of both Alzheimer's disease (AD) and Down's syndrome patients. Widely expressed with high levels in skeletal muscle and brain and lower levels in pancreas, ENSA/ARPP-19 is phosphorylated by PKA and exists as eight alternatively spliced isoforms. ENSA/ARPP-19 is encoded by a gene located on human chromosome 1q21.3.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ENSA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité