Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZFHX3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11805R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11805R-A647
Anti-ZFHX3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
AT-motif binding factor 1 (ATBF1) binds to the AT-rich core sequence element in the human a-fetoprotein enhancer (1). Alternative splicing generates the ATBF1-A and ATBF1-B (2,3). While ATBF1-A contains a 920-amino acid extension at the N-terminus, both ATBF1-A and ATBF1-B contain 4 DNA-binding homeobox domains (2,3). Additionally, ATBF1-A contains 23 zinc finger motifs while ATBF1-B contains 18 zinc finger motifs (1–3). The N-terminal extension unique to ATBF1-A has transcriptional repressor activity (4). In the small intestine, ATBF1-A inhibits expression of the brushborder enzyme aminopeptidase-N through direct binding to the AT motif element (5). Besides functioning in transcription regulation, ATBF1 also functions in ATPase activity (6). ATPase activity associated with ATBF1-A is DNA/RNA-dependent and requires both homeobox domains and zinc finger motifs (6). ATBF1 is highly expressed in spleen and brain tissues (7). The gene encoding human ATBF1 maps to chromosome 16q22.3-q23.1 (8).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ZFHX3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité