Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-OR2A4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11624R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11624R-A488
Anti-OR2A4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Olfactory receptors interact with odorant molecules in the nose to initiate a neuronal response that leads to the perception of smell. While they share a seven transmembrane domain structure with many neurotransmitter and hormone receptors, olfactory receptors are responsible for the recognition and transduction of odorant signals. The olfactory receptor gene family is the largest in the genome. Both OR2A4 (olfactory receptor 2A4) and OR2A7 (olfactory receptor 2A7) are 310 amino acid multi-pass membrane proteins that belong to the G-protein coupled receptor 1 family. The gene that encodes OR2A4 maps to human chromosome 6q23, while the gene that encodes OR2A7 maps to human chromosome 7q35.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: OR2A4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité