Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NUP107 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11678R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11678R-CY3
Anti-NUP107 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Nuclear pore complexes (NPCs) are the channels for the bi-directional movement of macromolecules between the nucleus and cytoplasm, and contain more than 100 different subunits. Many of them belong to a family called nucleoporins, which are characterized by the presence of O-linked N-acetylglucosamine moieties and a distinctive pentapeptide repeat (XFXFG). Nuclear pore complex protein Nup107 (Nucleoporin Nup107) is an essential part of the nuclear pore complex which is composed of Nup133, Nup160, Nup107 and Nup96. Nup107 is active in assembling peripheral proteins into this complex. The protein, located on both the nuclear and cytoplasmic sides of the pore, is important in RNA export.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NUP107
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité