Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CSDC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11823R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11823R-A647
Anti-CSDC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
PIPPIN is a Y-box protein (also called cold-shock (CSD) domain-containing protein) and belongs to a family of highly conserved RNA-binding transcriptional regulators. Predominantly expressed in brain cells and localizing to the nucleus and the cytoplasm, PIPPIN contains two RNA-binding motifs, namely PIP1 and PIP2, and one CSD domain. PIPPIN functions as a nucleic acid binding regulatory factor and is believed to participate in brain maturation. More specifically, PIPPIN binds to the 3’-UTR ends of the mRNAs encoding Histone H1 and Histone H3.3. This interaction requires all of the PIPPIN domains to work in concert as one functional protein. In addition, PIPPIN can be sumoylated in a thyroid hormone (T3)-dependent manner. This suggests that PIPPIN modification in response to extracellular stimuli may modulate the regulation of protein synthesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CSDC2/PIPPIN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité