Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC6A9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11604R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11604R-A555
Anti-SLC6A9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Na+/Cl- dependent neurotransmitter transporters are a superfamily of transmembrane proteins that contain 12 membrane spanning regions (1). Specifically, the highly hydrophobic Na+/Cl- dependent glycine transporters (GlyT) are crucial for the termination of neurotransmission at glycinergic synapses (2,3). Two different GlyT genes encode GlyT2 and GlyT1, which exists as two isoforms produced by alternative splicing of the same gene located on human chromosome 1p31.3 (3,4). The GlyT1 gene may be an early marker of neural development and encodes glia-specific transporter proteins (3). Although GlyT1 and GlyT2 are both expressed in the brain and spinal cord, each shows a unique pattern of expression (3,5,6). GlyT1 is found only in the white matter of the CNS, whereas GlyT2 is found in the gray matter of the CNS as well as in macrophages and mast cells in peripheral tissues (3,5). The anatomic distribution of GlyT2 mRNA suggests that glycine may act as a supraspinal neurotransmitter and may function as a chemical messenger outside the CNS (5).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SLC6A9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité