Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ALS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11709R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11709R-A350
Anti-ALS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Mutations in the ALS2 gene result in a number of juvenile recessive motor neuron diseases (MNDs), including juvenile primary lateral sclerosis (JPLS), a recessive form of amyotrophic lateral sclerosis (ALS2); infantile onset ascending hereditary spastic paralysis (IAHSP); and a form of complicated hereditary spastic paraplegia (cHSP). The ALS2 gene encodes the Alsin protein. Alsin acts as a guanine nucleotide exchange factor for Rab5, a modulator of the endocytic pathway. Alsin is a cytosolic protein that is associated with small, punctate membrane structures. Therefore, Alsin may mediate membrane transport events, potentially linking endocytic processes and actin cytoskeleton remodeling. The ALS2 C-terminal-like protein (ALS2CL) also modulates Rab 5 activity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ALS2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité