Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CHMP2B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11712R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11712R-A350
Anti-CHMP2B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The charged multivesicular body proteins, commonly designated CHMPs, belong to the vacuolar sorting protein family and function as chromatin-modifying proteins. CHMP1-6 are all components of ESCRT (endosomal sorting complex required for transport) I, II or III complexes. These complexes are crucial for sorting endosomal articles into multivesicular bodies (MVBs), and are also required for the formation of these bodies. CHMP2B, also known as CHMP2.5 or vacuolar protein-sorting-associated protein 2-2, is a 213 amino acid cytosolic protein. Widely expressed in brain, heart, skeletal muscle, small intestine, pancreas, lung, placenta and leukocytes, CHMP2B associates directly with CHMP2A and vps4 for the disassembly of the ESCRT-III complex. Defects in the gene encoding CHMP2B have been shown to cause chromosome 3-linked frontotemporal dementia (FTD3).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CHMP2B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité