Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLN8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11715R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11715R-CY5
Anti-CLN8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
CLN8, a 286 amino acid transmembrane protein, localizes mainly to the endoplasmic reticulum, but also partially to the ER-Golgi intermediate compartment (ERGIC). Mutations in the CLN8 gene cause neuronal ceroid lipofuscinosis 8 and progressive epilepsy with mental retardation (EPMR). Both disorders are forms of neuronal ceroid-lipofuscinose (NCL), a group of progressive neurodegenerative diseases found in children, characterized by failure of psychomotor development, impaired vision, seizures and premature death. The CLN8 protein is one of eight proteins in the CLN family, including CLN1-CLN7, which are associated with NCL.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CLN8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité