Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DGCR6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11722R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11722R-A555
Anti-DGCR6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Neural crest cell migration to the third and fourth pharyngeal pouches is a critical step in the structural formation of organs that are affected in DiGeorge syndrome. DGCR6 (DiGeorge syndrome critical region 6) is a nuclear protein that plays a role in neural crest cell migration and is located at the DiGeorge syndrome critical region (DGCR) on chromosome 22. Expressed ubiquitously with highest levels in heart, liver and skeletal muscle, DGCR6 shares high homology with the Drosophila gonadal (gdl) protein and with human Laminin ?1, both of which are involved in early tissue development. The gene encoding DGCR6, along with other DGCR genes, is deleted in DiGeorge syndrome; a developmental disorder characterized by improper facial, cardiac and palate formation. Upregulation of DGCR6 is implicated in lung and colon adenocarcinomas, as well as in Burkitt抯 lymphoma and lymphocytes transformed by EBV. Due to a duplication of the ancestral DGCR6 locus, there are two functional, highly homologous copies of the DGCR6 gene (designated DGCR6 and DGCR6L) on chromosome 22.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DGCR6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité