Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EBF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11740R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11740R-A647
Anti-EBF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Early B-cell factor 2 is a 575 amino acid protein belonging to the COE family of proteins, whose members are all helix-loop-helix transcription factors. EBF2 is a transcription factor which, in synergy with the Wnt-responsive LEF1/CTNNB1 pathway, activates the decoy receptor for RANKL, OPG, in osteoblasts. OPG, in turn, regulates osteoclast differentiation. Lack of EBF2 has been found to cause a small defect in the terminal differentiation of osteoblasts, along with reduced bone mass and an increase in osteoclasts. Localized to the nucleus, EBF2 forms a homodimer or a heterodimer with a related family member.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EBF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité