Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PQBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11751R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11751R-A488
Anti-PQBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Polyglutamine(Q) tract binding protein-1 (PQBP-1) is a transcription repressor that associates with polyglutamine tract-containing transcription regulators and causative genes for neurodegenerative disorders. Hepta- and di-amino acid repeat sequences rich in polar residues are essential for PQBP-1 to interact with polyglutamine tract-containing proteins (i.e. huntingtin, androgen receptor and Brain-2). PQBP-1 contains a WWP/WW domain that binds proline-rich motifs and a C2 domain that can influence Ca2+-dependent phospholipid signaling. PQBP-1 localizes to the nucleus and is present in neurons throughout the brain, with abundant levels in hippocampus, cerebellar cortex and olfactory bulb. The human PQBP-1 gene maps to chromosome Xp11.23.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PQBP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité