Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPG3A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11759R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11759R-CY7
Anti-SPG3A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Atlastins are Golgi-localized, integral membrane proteins that function as GTPases. The Atlastin proteins, also designated SPG3A and guanylate-binding protein 3, comprise a Dynamin superfamily that plays a role in axonal maintenance. Hereditary spastic paraplegia (HSP) is an inherited neurodegenerative disorder that is characterized by retrograde axonal degeneration. HSP primarily affects long corticospinal neurons and causes spastic lower extremity weakness. Spastin, a microtubule (MT)-severing AAA ATPase, is a binding partner of Atlastin that is involved in membrane dynamics. This Spastin/Atlastin binding may be involved in the biochemical pathway that leads to HSP development. Mutations in the Atlastin gene (SPG3A) account for approximately 10% of all autosomal dominant HSPs, while mutations in the Spastin gene (SPG4) account for almost 40%.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SPG3A/Atlastin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité