Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLCO3A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11802R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11802R-CY3
Anti-SLCO3A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The organic anion transporter family of proteins mediate hepatic uptake of cardiac glycosides. OATP-D is a 710 amino acid member of the organic anion transporter protein family. As a multi-pass membrane protein, OATP-D mediates the Na+-independent transport of vasopressin, prostaglandins (PG) E1 and E2, thyroxine (T4), deltorphin II and other organic anions, but not estrone-3-sulfate, DPDPE, taurocholate, DHEAS or digoxin. OATP-D is ubiquitously expressed with highest levels present in leukocytes and spleen. OATP-D is expressed as four isoforms produced by alternative splicing events.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SLCO3A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité