Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRAF3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1185R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-1185R-A488
Anti-TRAF3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Regulates pathways leading to the activation of NF-kappa-B and MAP kinases, and plays a central role in the regulation of B-cell survival. Part of signaling pathways leading to the production of cytokines and interferon. Required for normal antibody isotype switching from IgM to IgG. Plays a role T-cell dependent immune responses. Plays a role in the regulation of antiviral responses. Is an essential constituent of several E3 ubiquitin-protein ligase complexes. May have E3 ubiquitin-protein ligase activity and promote 'Lys-63'-linked ubiquitination of target proteins. Inhibits activation of NF-kappa-B in response to LTBR stimulation. Inhibits TRAF2-mediated activation of NF-kappa-B. Down-regulates proteolytic processing of NFKB2, and thereby inhibits non-canonical activation of NF-kappa-B. Promotes ubiquitination and proteasomal degradation of MAP3K14.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TRAF3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité