Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LRRTM2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11877R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11877R-A488
Anti-LRRTM2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
The leucine-rich (LRR) repeat is a 20-30 amino acid motif that forms a hydrophobic Alpha/Beta horseshoe fold, allowing it to accommodate several leucine residues within a tightly packed core. All LRR repeats contain a variable segment and a highly conserved segment, the latter of which accounts for 11 or 12 residues of the entire LRR motif. The LRRTM protein family plays a role in the regulation of various cellular events during nervous system development. Localizing predominantly to the nervous system, LRRTM family members are known to exhibit synaptogenic activity. LRRTM2 (leucine rich repeat transmembrane neuronal 2), also known as LRRN2, is a 516 amino acid single-pass type I membrane protein involved in the development maintenance of the vertebrate nervous system. Expressed in kidney and neuronal tissues, LRRTM2 contains ten LRR repeats and belongs to the LRRTM family. LRRTM2 is encoded by a gene that maps to human chromosome 5q31.2.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LRRTM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité