Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MTPN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11891R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11891R-CY3
Anti-MTPN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Myotrophin (V-1 protein) is a ubiquitously expressed cytoplasmic protein that can translocate to the nucleus during sustained NFkB activation. The gene encoding for this protein localizes to chromosome 7q33. Myotrophin may be involved in cerebellar morphogenesis and contains an acetylated N-terminus and 2.5 internal 33 amino acid ankyrin repeats. It is important in the differentiation of cerebellar neurons, particularly of granule cells. The 117 amino acid protein has been associated with, and able to induce, cardiac hypertrophy. Myotrophin increases protooncogene, ANF and Beta-Myosin heavy chain transcript levels. Myotrophin is upregulated when myocytes undergo cyclic stretch or are treated with tumor necrosis factor Alpha (TNF Alpha) or interleukin-1Beta. Highest levels of Myotrophin are detected in brain and lowest levels in skeletal muscle.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MTPN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité