Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NAV2/RAINB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11892R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11892R-CY5
Anti-NAV2/RAINB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Neuron navigator 2 (NAV2), also known as RAINB1 (retinoic acid inducible in neuroblastoma 1), POMFIL2 (pore membrane and/or filament-interacting-like protein 2), HELAD1 (helicase APC down-regulated 1), unc53H2 or steerin-2, is a 2,488 amino acid nuclear protein that plays a role in the development of sensory organs. Existing as thirteen alternatively spliced isoforms, Neuron navigator 2 displays 3' to 5' helicase activity and exonuclease activity and participates in the catalysis of ATP to ADP. Neuron navigator 2 is highly expressed in the nervous system of developing embryos and colon carcinomas, as well as in liver, brain and kidney. Lower levels of expression are found in lung, thyroid, spinal cord, heart, placenta and mammary gland. Neuron navigator 2 belongs to the Nav/unc-53 family and contains one CH (calponin-homology) domain.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NAV2/RAINB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité