Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NELL2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11895R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-11895R-FITC
Anti-NELL2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
NELL2 is a secreted glycoprotein with one N-terminal TSP-like domain, five VWFC (von Willebrand factor C) domains and six EGF-like repeats that participate in calcium binding. NELL2 exists as a homotrimer associated with the endoplasmic reticulum (ER) and is specifically expressed in neurons playing a role in calcium-dependent intracellular events. NELL2 may act as a trophic factor in addition to its role as a signaling molecule implicated in the regulation of cell growth and differentiation. Due to alternative splicing, an additional NELL2 isoform exists that is identical to full length NELL2 except that it lacks the signal peptide that directs secretion. The additional isoform is therefore retained in the cytosol and functions as a non-secreted cytoplasmic protein that interacts with PKC bI.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NELL2/NRP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité