Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Neugrin Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11916R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11916R-CY5
Anti-Neugrin Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Neugrin, also known as NGRN, mesenchymal stem cell protein DSC92, neurite outgrowth-associated protein or spinal cord-derived protein FI58G, is a 291 amino acid protein that plays a role in neuronal differentiation and belongs to the neugrin family. As both a secreted and nuclear protein, neugrin exists as two alternatively spliced isoforms and is highly expressed in skeletal muscle, brain and heart. Neugrin is upregulated in neuroblastostoma cells by retinoic acid treatment and is encoded by a gene that maps to human chromosome 15q26.1. Chromosome 15 houses over 700 genes and comprises nearly 3% of the human genome. Angelman syndrome, Prader-Willi syndrome, Tay-Sachs disease and Marfan syndrome are all associated with defects in chromosome 15-localized genes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Neugrin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité