Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NPDC1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11913R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-11913R-FITC
Anti-NPDC1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
NPDC-1 (Neural Proliferation Differentiation and Control-1) is expressed in neurons once they have stopped dividing and begun to differentiate. NPDC-1 is transported from the Golgi apparatus via vesicles before becoming internalized by endosomes at the cell membrane. NPDC-1 interacts with Cdk2, D-type cyclins, and the transcription factor E2F1. This interaction can lead to an increased replication time, and might have implications in final neural differentiation and apoptosis. NPDC-1 has been shown to colocalize with synaptic vesicle proteins: synaptophysin, synaptobrevin 2, and Rab3 GEP (Rab3 GTP/GDP exchange protein). One function of NPDC-1 is to regulate retinoic acid-mediated events by directly interacting with retinoid receptors. The amino acid sequence of NPDC-1 is highly conserved between mouse, rat, and human.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NPDC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité