Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL23A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1193R-A350EA 866 EUR InStock
BOSSBS-1193R-A350
Anti-IL23A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Associates with IL12B to form the IL-23 interleukin, a heterodimeric cytokine which functions in innate and adaptive immunity. IL-23 may constitute with IL-17 an acute response to infection in peripheral tissues. IL-23 binds to a heterodimeric receptor complex composed of IL12RB1 and IL23R, activates the Jak-Stat signaling cascade, stimulates memory rather than naive T-cells and promotes production of proinflammatory cytokines. IL-23 induces autoimmune inflammation and thus may be responsible for autoimmune inflammatory diseases and may be important for tumorigenesis.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IL23A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité