Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-OTP Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11920R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-11920R-FITC
Anti-OTP Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Homeodomain (HD) genes are helix-turn-helix transcription factors that play key roles in the specification of cell fates. OTP (orthopedia homeobox) is a 325 amino acid nuclear protein belonging to the paired homeobox family and Bicoid subfamily. OTP is expressed in neurons, which give rise to the paraventricular (PVN), supraoptic (SON), anterior periventricular (aPV) and arcuate (ARN) nuclei. Containing a homeobox DNA-binding domain and a OAR domain, OTP is suggested to be involved in the differentiation of hypothalamic neuroendocrine cells. At early embryonic stages in mice, the expression of SIM2 is downregulated in the absence of OTP, indicating a potential role for OTP as an upstream regulator of SIM2. OTP is highly conserved in evolution and is encoded by a gene located on human chromosome 5, which contains 181 million base pairs and comprises nearly 6% of the human genome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: OTP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité