Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PHYHIP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11925R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11925R-A555
Anti-PHYHIP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
PHYHIP (Phytanoyl-CoA hydroxylase-interacting protein) is a 330 amino acid protein that is strongly expressed in brain, with weak expression in ovary, small intestine and ovary. In transgenic mice, overexpression of PHYHIP in heart results in tachycardia and tachyarrhythmia. PHYHIP interacts with the Refsum disease gene product, PAHX, indicating that PHYHIP may play a role in the CNS deficits of Refsum disease, which is characterized by cerebellar degeneration, neurologic damage and peripheral neuropathies. PHYHIP also interacts with Dyrk1A, a protein that that is overexpressed in brain of Down-syndrome patients, therefore PHYHIP may participate in some of the neurological abnormalities of Down syndrome. Significantly, the gene encoding PHYHIP is localized to a region of the short arm of human chromosome 8 that is frequently found deleted in prostate, breast and several other types of cancers.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PHYHIP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité