Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ROCK2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1205R-FITCEA 866 EUR InStock
BOSSBS-1205R-FITC
Anti-ROCK2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Protein kinase which is a key regulator of actin cytoskeleton and cell polarity. Involved in regulation of smooth muscle contraction, actin cytoskeleton organization, stress fiber and focal adhesion formation, neurite retraction, cell adhesion and motility via phosphorylation of ADD1, BRCA2, CNN1, EZR, DPYSL2, EP3, MSN, MYL9/MLC2, NPM1, RDX, PPP1R12A and VIM. Phosphorylates SORL1 and IRF4. Acts as a negative regulator of VEGF-induced angiogenic endothelial cell activation. Positively regulates the activation of p42/MAPK1-p44/MAPK3 and of p9RSK/RPS6KA1 during myogenic differentiation. Plays an important role in the timely initiation of centrosome duplication. Inhibits keratinocyte terminal differentiation. May regulate closure of the eyelids and ventral body wall through organization of actomyosin bundles. Plays a critical role in the regulation of spine and synaptic properties in the hippocampus. Plays an important role in generating the circadian rhythm of the aortic myofilament Ca(2+) sensitivity and vascular contractility by modulating the myosin light chain phosphorylation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ROCK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité