Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GABRB2 + GABRB3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12066R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12066R-CY7
Anti-GABRB2 + GABRB3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Gamma-aminobutyric acid type A (GABAA) receptors are members of the neurotransmitter ligand-gated ion channels that mediate neuronal inhibition on binding GABA. The effects of GABA on GABAA receptors are modulated by a range of therapeutically important drugs, including barbiturates, anaesthetics and benzodiazepines.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GABA A Receptor beta 2 + 3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité