Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SORCS2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11963R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-11963R-FITC
Anti-SORCS2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
There are three SorCS genes that have diverse, partially overlapping functions in the central nervous system. In the developing and mature central nervous system, SorCS1, SorCS2 and SorCS3 genes are expressed in a combinatorial, non-overlapping pattern. SorCS proteins show homology to the mosaic receptor SorLA and the neurotensin receptor sortilin, based on a common VPS10 domain, which is the hallmark of the SorCS receptor family. SorCS2 (sortilin-related VPS10 domain containing receptor 2) is a 1,150 amino acid single-pass type I membrane protein that is highly expressed in brain and kidney. Containing six BNR repeats and a single PKD domain, SorCS2 is encoded by a gene that maps to human chromosome 4, which encodes nearly 6% of the human genome and has the largest gene deserts (regions of the genome with no protein encoding genes) of all of the human chromosomes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SORCS2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité