Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPR105 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12028R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12028R-CY7
Anti-GPR105 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
G protein-coupled receptors (GPRs) are a protein family of transmembrane receptors that transmit an extracellular signal (ligand binding) into an intracellular signal (G protein activation). GPR signaling is an evolutionarily ancient mechanism used by all eukaryotes to sense environmental stimuli and mediate cell-cell communication. All of the receptors have seven membrane-spanning domains and the extracellular parts of the receptor can be glycosylated. These extracellular loops also contain two highly conserved cysteine residues which create disulfide bonds to stabilize the receptor structure. GPR105, also designated P2Y14, is widely expressed throughout many brain regions where it localizes to glial cells, and specifically co-localizes with astrocytes. GPR105 is upregulated when a tissue is immunologically challenged with lipopolysaccharide, leading to the theory that GPR105 may play an important role in modulating peripheral and neuroimmune function.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GPR105
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité