Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Paralemmin 1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12035R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-12035R-HRP
Anti-Paralemmin 1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Paralemmin, also called Paralemmin-1 or PALM, is a widely expressed peripheral membrane protein that is involved in cell structure and shape. A hydrophobic protein, Paralemmin is anchored to the cytoplasmic side of the cell membrane via di-palmitoylation and prenylation of its C-terminal cysteine cluster. Functioning at the synapse to regulate neuronal plasticity and plasma membrane dynamics, Paralemmin can bind to the dopamine receptor D3, thereby reducing D3 expression and subsequent adenylate cyclase activity. Overexpression of Paralemmin induces fibroblasts to extend long filopodia and to assume extreme cell shapes, suggesting involvement in the formation and stabilization of the plasma membrane. Two isoforms of Paralemmin exists due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: Paralemmin 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité