Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADRA2C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12040R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12040R-A350
Anti-ADRA2C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
alpha2C-adrenergic receptors (alpha2C-AR) regulate neurotransmitter release from sympathetic nerves in the heart, and from adrenergic neurons in the central nervous system. alpha2C-AR can influence Parkinson’s disease, panic disorders, and Huntington disease (HD) progression. A genetic variant in the alpha2C-AR coding region (Del322-325) renders the receptor partially uncoupled from Gi, and is a contributing risk factor for heart failure. alpha2C-AR transcripts are present in rat muscle, heart, pancreas, and kidney.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ADRA2C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité