Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GRINA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12098R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12098R-CY7
Anti-GRINA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Glutamate receptors mediate most excitatory neurotransmission in the brain and play an important role in neural plasticity, neural development and neurodegeneration. Ionotropic glutamate receptors are categorized into NMDA receptors and kainate/AMPA receptors, both of which contain glutamate-gated, cation-specific ion channels. Synaptic and extrasynaptic NMDA receptors have been shown to have opposite effects on neuronal survival, CREB function and gene regulation. As one of the four major proteins of the NMDA receptor ion channel, GRINA (Glutamate [NMDA] receptor-associated protein 1), also designated NMDA receptor glutamate-binding subunit or putative MAPK-activating protein PM02, is a 371 amino acid multi-pass transmembrane protein. Due to the chromosomal location of the gene encoding GRINA, studies have linked possible GRINA involvement with a form of idiopathic generalized epilepsy.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GRINA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité