Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TTC21B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12069R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12069R-A647
Anti-TTC21B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The tetratricopeptide repeat (TPR) motif is a degenerate, 34 amino acid sequence found in many proteins and acts to mediate protein-protein interactions in various pathways. At the sequence level, there can be up to 16 tandem TPR repeats, each of which has a helix-turn-helix shape that stacks on other TPR repeats to achieve ligand binding specificity. TTC21B (tetratricopeptide repeat domain 21B), also known as THM1, is a 1,316 amino acid protein that contains 19 TPR repeats and belongs to the TTC21 family. Localizing to cytoplasm and cytoskeleton, TTC21B exists as two alternatively spliced isoforms and is thought to negatively regulate Shh signal transduction. TTC21B may also be involved in retrograde intraflagellar transport in cilia, and is encoded by a gene that maps to human chromosome 2q24.3.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TTC21B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité