Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LRFN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12141R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12141R-CY5
Anti-LRFN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
LRFN1 is a 771 amino acid single-pass type I membrane protein that belongs to the LRFN family. Containing a fibronectin type-III domain, an Ig-like (immunoglobulin-like) domain, a LRRCT domain, a LRRNT domain and seven LRR (leucine-rich) repeats, LRFN1 is thought to promote neurite outgrowth in hippocampal neurons and is involved in the regulation and maintenance of excitatory synapses. LRFN1 forms heteromeric complexes with LRFN2, LRFN3, LFRN4 and LFRN5, but does not have the ability to form homomeric complexes across cell junctions of adjacent cells like other LRFN family members. The PDZ-binding motif of LRFN1 is required for neurite outgrowth promotion and for SAP 97-, NE-dlg- and PSD-95-binding. LRFN1 is encoded by a gene located on human chromosome 19q13.2 and mouse chromosome 7 A3.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LRFN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité