Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ASPH Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12137R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12137R-CY3
Anti-ASPH Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Aspartyl/asparaginyl beta-hydroxylase (ASPH) is a widely-expressed type II membrane protein involved in calcium homeostasis. Located in the endoplasmic reticulum, ASPH specifically hydroxylates an Asp or Asn residue in the epidermal growth factor-like (EGF) domains of several proteins, using iron as a cofactor. The ASPH gene encodes 3 proteins, ASPH, Junctin, and Junctate (or Humbug), that differ significantly in their C-terminal domains. These ASPH gene products are expressed as five transcript variants that differ by their roles in calcium storage and release, hydroxylation capabilities, and tissue specificity. While all ASPH variants are expressed in skeletal muscle, only some are detected in heart, brain, pancreas, placenta, lung, liver, and kidney tissues. In the lumen of the endoplasmic reticulum, ASPH can be processed into two different forms.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ASPH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité