Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DLGAP4 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12140R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-12140R-FITC
Anti-DLGAP4 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
A guanylate kinase is a phosphotransferase that produces ADP and GDP from the substrates ATP and GMP. SAPAP4 is a 992 amino acid protein that likely localizes to the postsynaptic membrane of neurons to enhance neuronal signaling. SAPAP4 could act as a signaling molecule which interacts with the human genes DLG1 and DLG4/PSD-95. The gene encoding SAPAP4, DLGAP4, maps to human chromosome 20. Comprising approximately 2% of the human genome, chromosome 20 contains nearly 63 million bases that encode over 600 genes, some of which are associated with Creutzfeldt-Jakob disease, amyotrophic lateral sclerosis, spinal muscular atrophy, ring chromosome 20 epilepsy syndrome and Alagille syndrome. Additionally, chromosome 20 contains a region with numerous genes which are thought important for seminal production and may be potential targets for male contraception.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DLGAP4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité