Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PPP1R9 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12146R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-12146R-FITC
Anti-PPP1R9 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Seems to act as a scaffold protein in multiple signaling pathways. Modulates excitatory synaptic transmission and dendritic spine morphology. Binds to actin filaments (F-actin) and shows cross-linking activity. Binds along the sides of the F-actin. May play an important role in linking the actin cytoskeleton to the plasma membrane at the synaptic junction. Believed to target protein phosphatase 1/PP1 to dendritic spines, which are rich in F-actin, and regulates its specificity toward ion channels and other substrates, such as AMPA-type and NMDA-type glutamate receptors. Plays a role in regulation of G-protein coupled receptor signaling, including dopamine D2 receptors and alpha-adrenergic receptors. May establish a signaling complex for dopaminergic neurotransmission through D2 receptors by linking receptors downstream signaling molecules and the actin cytoskeleton. Binds to ADRA1B and RGS2 and mediates regulation of ADRA1B signaling. May confer to Rac signaling specificity by binding to both, RacGEFs and Rac effector proteins. Probably regulates p70 S6 kinase activity by forming a complex with TIAM1 (By similarity). Required for hepatocyte growth factor (HGF)-induced cell migration.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PPP1R9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité