Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZIC5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12147R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12147R-CY7
Anti-ZIC5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Zic5 (zinc finger protein of the cerebellum 5) is a C2H2 zinc finger transcription factor that influences development of the neural crest. Zic family members are abundant in developing and adult cerebellum. Zic family members are important during development, and have been associated with X-linked visceral heterotaxy and holoprosencephaly type 5. Zic5 is closely linked to Zic2, a related family member on chromosome 13.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ZIC5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité