Anti-XRCC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1218R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-1218R-A350
Anti-XRCC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Corrects defective DNA strand-break repair and sister chromatid exchange following treatment with ionizing radiation and alkylating agents.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: XRCC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité