Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CAPS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12163R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12163R-CY5
Anti-CAPS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
CAPS2 is a 557 amino acid calcium-binding protein that is abundantly expressed, with highest expression found in placenta, testis, colon, lung and brain. CAPS2 contains three EF-hand domains and exists as three alternatively spliced isoforms. Suggested to play a role in large dense-core vesicle (LDCV) exocytosis, CAPS2 is encoded by a gene that maps to human chromosome 12, which encodes over 1,100 genes and comprises approximately 4.5% of the human genome. Chromosome 12 is associated with a variety of diseases and afflictions, including hypochondrogenesis, achondrogenesis, Kniest dysplasia, Noonan syndrome and trisomy 12p, which causes facial developmental defects and seizure disorders.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CAPS2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité